Learn More
Clorhidrato de DL-adrenalina, LoGiCal
Código de producto. 30462844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462844 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462844 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0614.12
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Epinephrine
CAS 329-65-7
Nombres de analitos o componentes DL-Epinephrine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H13 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, (±)-, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, (±)- (8CI), (±)-Adrenaline, (±)-Epinephrine, 1-(3,4-Dihydroxy)phenyl-2-methylaminoethanol, 2-(Methylamino)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol, DL-Adrenaline, Epirenamine, Racepinefrine, Racepinephrine, dl-Adrenaline, dl-Epinephrine, Dipivefrine Hydrochloride Impurity A, Dipivefrine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CNCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
Nombre IUPAC 4-[1-hidroxi-2-(metilamino)etil]benceno-1,2-diol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 183.2
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183,0895 g/mol