Learn More
DL-6-Metil-5-hepten-2-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10459680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Unit Size:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
10459680 25 mL 25 ml
10350994 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10459680 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 187690250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4630-06-2 | C8H16O | 128.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6-2-4630
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.21
Número MDL MFCD00004561
Clave InChI OHEFFKYYKJVVOX-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(O)CCC=C(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material DL-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 78.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCH2CH2CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4475 to 1.4495
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, IV, 2167
Gravedad específica 0.84
Sinónimo 6-methyl-5-hepten-2-ol, sulcatol, 5-hepten-2-ol, 6-methyl, r-sulcatol, 2-methyl-2-hepten-6-ol, +/--6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-methyl-hept-5-en-2-ol, r---6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-hydroxy-2-methyl-2-heptene, acmc-20apkw
Nombre IUPAC 6-metilhept-5-en-2-ol
PubChem CID 20745
ChEBI CHEBI:15833
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido