Learn More
DL-6-Hidroxi Norleucina, TRC
Código de producto. 30404073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404073 500 mg
30400007 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30404073 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH948855500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 305-77-1
Fórmula molecular C6 H13 N O3
Peso molecular (g/mol) 147.17
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-6-hidroxihexanoico
SMILES NC(CCCCO)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-6-Hydroxy Norleucine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO3/c7-5(6(9)10)3-1-2-4-8/h5,8H,1-4,7H2,(H,9,10)
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0895