Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-5-hidroxitriptófano, 99 %
Código de producto. 11404933
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11404933 1 g 1 g
11414933 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11404933
Marca: Thermo Scientific Chemicals A12237.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56-69-9 | C11H12N2O3 | 220.23 g/mol
It is an immediate precursor that is used to assess central serotonergic function. It was used for the treatment of insomnia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un precursor inmediato que se utiliza para evaluar la función serotonérgica central. Se ha utilizado para el tratamiento del insomnio.
Solubilidad
Soluble en agua (4 mg/ml a 25 °C), metanol.
Notas
Almacenar a 4 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-69-9
Fórmula molecular C11H12N2O3
Peso molecular (g/mol) 220.23
Número MDL MFCD00005651
Clave InChI LDCYZAJDBXYCGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hydroxy-dl-tryptophan, 5-hydroxytryptophan, dl-5-hydroxytryptophan, 2-amino-3-5-hydroxy-1h-indol-3-yl propanoic acid, +--5-hydroxytryptophan, dl-hydroxytryptophan, dl-5-htp, 5-hydroxytryptophan dl-form, h-dl-trp 5-oh-oh, dl-pretonine
PubChem CID 144
ChEBI CHEBI:28171
Nombre IUPAC 2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=C(O)C=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-5-Hydroxytryptophan
Punto de fusión ∼298°C (decomposition)
Beilstein 88199
Índice Merck 14,4847
Información de solubilidad Soluble in water (4mg/ml at 25°C),methanol.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.23
Porcentaje de pureza 99%