Learn More
DL-5-Hidroxi-DL-lisina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 17948414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17948414 100 mg 100 miligramos
17908894 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17948414 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH943900100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13204-98-3
Fórmula molecular C6 H14 N2 O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 198.65
Sinónimo 5-Hydroxylysine Hydrochloride (1:1), 5-Hydroxylysine Monohydrochloride, DL-Lysine, 5-hydroxy-, monohydrochloride, Lysine, 5-hydroxy-, monohydrochloride (9CI), Lysine, 5-hydroxy-, monohydrochloride, DL- (8CI), 5-Hydroxy-DL-lysine hydrochloride, NSC 206302
Nombre IUPAC ácido 2,6-diamino-5-hidroxihexanoico; Cloruro
SMILES Cl.NCC(O)CCC(N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-5-Hydroxy-DL-lysine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O3.ClH/c7-3-4(9)1-2-5(8)6(10)11;/h4-5,9H,1-3,7-8H2,(H,10,11);1H
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0771