Learn More
Monohidrato de ácido de DL-4-hidroximantílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327645 5 g 5 g
11337645 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327645 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05916.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 184901-84-6 | C8H10O5 | 186.163 g/mol
DL-4-Hydroxymandelic acid monohydrate is used in the synthesis of an enzyme activity-based labeling molule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato de ácido DL-4-hidroximandélico se utiliza en la síntesis de una molécula de marcaje basada en la actividad enzimática.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con el aire, el calor y los agentes oxidantes. Almacenar lejos del aire. Proteger del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 184901-84-6
Fórmula molecular C8H10O5
Peso molecular (g/mol) 186.163
Número MDL MFCD00149283
Clave InChI ATPBHLAWGXOMOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl acetic acid hydrate, 4-hydroxymandelic acid monohydrate, dl-4-hydroxymandelic acid monohydrate, 4-hydroxymandelic acid hydrate, 3-hydroxymandelic acid monohydrate, hydroxy 4-hydroxyphenyl acetic acid-water 1/1, hydroxy-4-hydroxy-phenyl-acetic acid monohydrate, benzeneacetic acid, a,4-dihydroxy-, hydrate 1:1
PubChem CID 12677290
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)acético;hidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-4-Hydroxymandelic acid monohydrate
Punto de fusión 88°C to 90°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2365374
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.17 (168.15 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%