Learn More
DL-4-Clorofenilglicina, TRC
Código de producto. 30366700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366700 2.5 g -
30364427 1 g 1 g
30357364 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366700 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4242752.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6212-33-5
Fórmula molecular C8H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 185.61
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-2-(4-clorofenil)acético
SMILES NC(C(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-4-Chlorophenylglycine
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8ClNO2/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0244