Learn More
Hidrato de DL-3-fenilserina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-3-Phenylserine Hydrate |
| CAS | 207605-47-8 |
| Fórmula molecular | C9H11NO3 . xH 2O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | β-Hydroxy-phenylalanine Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO3.H2O/c10-7(9(12)13)8(11)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7-8,11H,10H2,(H,12,13);1H2 |
| SMILES | O=C(C(C(C1=CC=CC=C1)O)N)O.O |
| Nombre IUPAC | hidrato de ácido 2-amino-3-hidroxi-3-fenilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 181.19 |