Learn More
Ácido DL-3-fenilláctico, TRC
Código de producto. 30396141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396141 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30396141 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH953713100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-3-phenyllactic acid
CAS 828-01-3
Fórmula molecular C9H10O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo a-Hydroxy-benzenepropanoic Acid(±)-, DL-3-phenyl Lactic Acid (8CI), b-Phenyl- Lactic Acid, (2CI), a-Hydroxybenzenepropanoic Acid, (RS)-3-Phenyllactic Acid, (±)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, (±)-3-Phenyllactic Acid, (±)-b-Phenyllactic Acid, 2-Hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, 2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, 3-Phenyl-2-hydroxypropanoic Acid, 3-Phenyllactic Acid, Ba 2653, DL-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, DL-b-Phenyllactic Acid, NSC 2627, dl-Phenyllactic Acid, a-Hydroxy-b-phenylpropionic Acid, a-Hydroxyphenylpropanoic Acid, b-Phenyllactic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
SMILES OC(Cc1ccccc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-3-fenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063