Learn More
DL-3-Phenyllactic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16499386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499386 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16499386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW017162
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress DL-3-Phenyllactic acid is a broad-spectrum antimicrobial compound.
DL-3-Phenyllactic acid is a broad-spectrum antimicrobial compound.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-3-Phenyllactic acid
Forma física Solid
CAS 828-01-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (752.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(O)CC1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 166.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99.64%