Learn More
DL-3-Ácido fenilláctico-d3, TRC
Código de producto. 17939089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17939089 5 mg 5 miligramos
17929089 10 mg 10 miligramos
17938909 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17939089 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3355675MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 490034-49-6
Fórmula molecular C9H7D3O3
Peso molecular (g/mol) 169.19
Sinónimo Benzenepropanoic-α,β,β-d3 acid, α-hydroxy- (9CI), α-Hydroxybenzenepropanoic-α,β,β-d3 acid, 2-Hydroxy-3-phenylpropanoic-2,3,3-d3 acid, 3-Phenyllactic-2,3,3-d3 acid, DL-3-Phenyllactic-2,3,3-d3 acid, DL-3-Phenyllactic-2,3,3-D3 acid, β-Phenyllactic-α,β,β-d3 acid, DL-3-Phenyllactic acid-d3
SMILES [2H]C(C(C(O)=O)(O)[2H])([2H])C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-3-phenyllactic Acid-d3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0818
Porcentaje de pureza >95%