Learn More
Ácido DL-3-fenil-láctico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10017859 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10017859 1 g Frasco de vidrio 1 g
10546830 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10017859 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427770010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 828-01-3 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 828-01-3
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00065928
Clave InChI VOXXWSYKYCBWHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-3-phenyllactic acid, 3-phenyllactic acid, dl-beta-phenyllactic acid, b-phenyllactic acid, 2-hydroxy-3-phenyl-propionic acid, 3-phenyllactate, 2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, +--3-phenyllactic acid, dl-phenyllactic acid, beta-phenyllactic acid
PubChem CID 3848
ChEBI CHEBI:25998
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-3-fenilpropanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-3-Phenyllactic acid
Punto de fusión 95°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH(OH)COOH
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino