Learn More
DL-3-octanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10194310 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10194310 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10116683 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10194310 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 203770500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 589-98-0 | C8H18O | 130.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-98-0
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.23
Número MDL MFCD00004590
Clave InChI NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-octanol, octanol-3, amyl ethyl carbinol, ethyl-n-amylcarbinol, amylethylcarbinol, ethylamylcarbinol, 1-ethylhexanol, d-n-octanol, ethyl amyl carbinol, s-3-octanol
PubChem CID 11527
ChEBI CHEBI:80945
Nombre IUPAC octan-3-ol
SMILES CCCCCC(O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-3-Octanol
Punto de fusión -45.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8250g/mL
Punto de ebullición 174.0°C to 176.0°C
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH(OH)C2H5
Índice de refracción 1.4220 to 1.4280
Cantidad 50 mL
Beilstein 01, I, 208
Gravedad específica 0.825
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido