Learn More
(DL)-3-O-metildopa (3-metoxi-DL-tirosina), LoGiCal
Código de producto. 30462194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462194 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462194 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0262.05
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-DL-tyrosine
CAS 7636-26-2
Nombres de analitos o componentes 3-Methoxy-DL-tyrosine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H13 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Levodopa Imp. C (EP), Levodopa USP Related Compound B, Levodopa USP RC B, (DL)-3-O-Methyldopa, (2RS)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic Acid, 3-Methoxy-DL-tyrosine, Levodopa Related Compound B, 3-methoxytyrosine, Levodopa Related Compound B, Levodopa Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO4/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14)
Tipo de solución Neat
SMILES COc1cc(CC(N)C(=O)O)ccc1O
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)propanoico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 211.21
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0845 g/mol