Learn More
DL-3-Metil-2-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10427170 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10427170 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10497350 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10065763 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10427170 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149930250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 598-75-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-75-4
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00004527
Clave InChI MXLMTQWGSQIYOW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-methyl-2-butanol, sec-isoamyl alcohol, 2-butanol, 3-methyl, 2-methyl-3-butanol, isopropylmethylcarbinol, methylisopropylcarbinol, 1,2-dimethylpropanol, 1,2-dimethyl-1-propanol, dl-3-methyl-2-butanol, 3-methyl-butan-2-ol
PubChem CID 11732
ChEBI CHEBI:77517
Nombre IUPAC 3-metilbutan-2-ol
SMILES CC(C)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-3-Methyl-2-butanol
Color Incolora
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 112.0°C
Temperatura de inflamación 39°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4080 to 1.4100
Cantidad 25 mL
Índice Merck 15, 6105
Gravedad específica 0.81
Información de solubilidad Solubility in water: 28g/L (30°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad 3.8 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-3-Methyl-2-butanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.