Learn More
DL-3-Indolylglycine, MedChemExpress
Descripción
DL-3-Indolylglycine is an unnatural amino acid that is very similar to Tryptophan, with the indole moiety directly attached to the α-position.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-3-Indolylglycine |
| CAS | 6747-15-5 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H10N2O2 |
| Información de solubilidad | H2O : 4.63 mg/mL (24.34 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 2 with HCl and heat to 60°C) |
| SMILES | NC(C(O)=O)C1=CNC2=CC=CC=C21 |
| Peso molecular (g/mol) | 190.2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.2 |
| Mostrar más |