Learn More
Ácido DL-3-hidroxibutírico, sal sódica, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10184790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10184790 25 g Frasco de vidrio 25 g
10107803 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10184790 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215010250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 150-83-4 | C4H7NaO3 | 126.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-83-4
Fórmula molecular C4H7NaO3
Peso molecular (g/mol) 126.09
Número MDL MFCD00016716
Clave InChI NBPUSGBJDWCHKC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 3-hydroxybutyrate, sodium 3-hydroxybutanoate, dl-3-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium beta-hydroxybutyrate, butanoic acid, 3-hydroxy-, monosodium salt, butanoic acid,3-hydroxy-, sodium salt 1:1, dl-3-hydroxybutyric acid, sodium salt, 3-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium 3-oxidanylbutanoate, dl-beta-hydroxybutyric acid sodium salt
PubChem CID 23676771
Nombre IUPAC sodio; 3-hidroxibutanoato
SMILES CC(CC(=O)[O-])O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-3-Hydroxybutyric acid, sodium salt
Punto de fusión 161.0°C to 167.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH2CO2Na
Cantidad 25 g
Beilstein 03, 308
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.09
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino