Learn More
DL-3-Bromofenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-3-Bromophenylalanine |
| CAS | 30163-20-3 |
| Fórmula molecular | C9H10BrNO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3-Bromophenylalanine, 2-Amino-3-(3-bromophenyl)propanoic Acid, 3-Bromo-DL-phenylalanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10BrNO2/c10-7-3-1-2-6(4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13) |
| SMILES | C1=CC(=CC(=C1)Br)CC(C(=O)O)N |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3-(3-bromofenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 244.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.9895 |