Learn More
Ácido DL-3-(benciltio)láctico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-3-(Benzylthio)lactic Acid |
| CAS | 30134-75-9 |
| Fórmula molecular | C10H12O3S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (±)-2-Hydroxy-3-[(phenylmethyl)thio]propanoic Acid, S-Benzyl-3-thio-DL-lactic Acid, 2-Hydroxy-3-[(phenylmethyl)thio]propanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3S/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(CSCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-bencilsulfanil-2-hidroxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 212.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0507 |