Learn More
Ácido DL-3-aminoisobutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-3-Aminoisobutyric Acid |
| CAS | 144-90-1 |
| Fórmula molecular | C4H9NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Propanoic acid, 3-amino-2-methyl-, 3-Amino-2-methylpropanoic acid, (±)-3-Amino-2-methylpropanoic acid, (±)-3-Amino-2-methylpropionic acid, (±)-3-Aminoisobutyric acid, (±)-β-Aminoisobutyric acid, 2-Methyl-3-aminopropionic acid, 2-Methyl-β-alanine, 3-Amino-2-methylpropionic acid, 3-Aminoisobutyric acid, DL-2-Methyl-β-alanine, DL-3-Amino-2-methylpropionic acid, DL-3-Aminoisobutyric acid, DL-3-amino-2-methylpropanoic acid, DL-β-Aminoisobutyric acid, α-Methyl-β-alanine, β-Aminoisobutyric acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(CN)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-amino-2-metilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 103.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.0633 |