Learn More
Hidrato de ácido DL-3-aminoisobutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-3-Aminoisobutyric Acid Hydrate |
| CAS | 214139-20-5 |
| Fórmula molecular | C4H9NO2 . H2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Amino-2-methylpropanoic Acid Hydrate (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2.H2O/c1-3(2-5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7);1H2 |
| SMILES | O.NCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-amino-2-metilpropanoico; hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 121.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.0739 |