Learn More
DL-3-Amino-3-phenylpropionic acid, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10720871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
10720871 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10720871 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170380250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Nombre de nota tech., 90%
CAS 614-19-7
Color White to Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C9H11NO2
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal C6H5CH(NH2)CH2CO2H
Número MDL MFCD00008064,MFCD01076238
Beilstein 14, 493
Sinónimo 3-amino-3-phenylpropionic acid, dl-3-amino-3-phenylpropionic acid, dl-beta-phenylalanine, beta-phenyl-beta-alanine, 3-phenyl-dl-beta-alanine, h-dl-beta-phe-oh, benzenepropanoic acid, beta-amino, 3-amino-3-phenyl-propionic acid, 3a3ppa, beta-aminohydrocinnamic acid
Clave InChI UJOYFRCOTPUKAK-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC(O)=O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC Ácido 3-amino-3fenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 165.19
Cantidad 25 g
PubChem CID 69189
ChEBI CHEBI:68528
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Grado Técnico
Forma física Polvo