Learn More
Ácido DL-2-pirrolidona-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-2-Pyrrolidone-5-carboxylic Acid |
| CAS | 149-87-1 |
| Fórmula molecular | C5H7NO3 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 5-oxo-Proline, 5-oxo-DL-Proline, (±)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic Acid, (±)-Pyroglutamic Acid, 5-Oxo-DL-proline, 5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic Acid, DL-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic Acid, DL-2-Pyrrolidone-5-carboxylic Acid, DL-Pyroglutamate, DL-Pyroglutamic Acid, DL-Pyrrolidonecarboxylic Acid, NSC 40887 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)C1CCC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | ácido 5-oxopirrolidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 129.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.0426 |