Learn More
Ácido DL-2-pirrolidona-5-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10431851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10431851 100 g Frasco de plástico 100 g
10164570 5 g Glass bottle 5 g
10239213 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10431851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 232931000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 149-87-1
Fórmula molecular C5H7NO3
Peso molecular (g/mol) 129.12
Número MDL MFCD00064322
Clave InChI ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-pyroglutamic acid, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, dl-proline, 5-oxo, 5-oxo-dl-proline, pyroglutamate, h-dl-pyr-oh, pyrrolidonecarboxylic acid, 5-oxoprolinate, d-+-pyroglutamic acid, dl-pidolic acid
PubChem CID 499
ChEBI CHEBI:16010
Nombre IUPAC ácido 5-oxopirrolidina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
Punto de fusión 180.0°C to 185.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.3% max.
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: 5.67% (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.