Learn More
Ácido DL-2-pirrolidinona-3,3,4,4,5-d5-5-carboxílico, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Oxo-DL-proline-d5 |
| CAS | 352431-30-2 |
| Fórmula molecular | C5 2H5 H2 N O3 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D2,3 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C(=O)NC([2 H])(C(=O)O)C1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,3,4,4-pentadeuterio-5-oxopirrolidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 134.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.074 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |