Learn More
Ácido DL-2-piperidina-d9-carboxílico, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Pipecolic Acid-d9 |
| CAS | 790612-94-1 |
| Fórmula molecular | C6 D9 H2 N O2 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic Acid, 2-Piperidinecarboxylic Acid-d9, Pipecolic Acid-d9, (RS)-2-Piperidinecarboxylic Acid-d9, (±)-2-Piperidinecarboxylic Acid-d9, 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7 H,1-4H2,(H,8,9)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])NC([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,3,4,4,5,5,6,6-nonadeuteriopiperidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 138.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.1355 g/mol |
| Mostrar más |