Learn More
DL-2-fenilglicinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10521483 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10521483 5 g Frasco de vidrio 5 g
10413782 1 g Frasco de vidrio 1 g
11975281 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10521483 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 374280050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 7568-92-5 | C8H11NO | 137.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7568-92-5
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.18
Número MDL MFCD00130145
Clave InChI IJXJGQCXFSSHNL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-phenylglycinol, dl-2-phenylglycinol, dl-phenylglycinol, 2-amino-2-phenylethan-1-ol, 2-phenyl-dl-glycinol, beta-aminophenethyl alcohol, 2-amino-2-phenyl-ethanol, benzeneethanol, beta-amino, r-2-phenylglycinol, phenethyl alcohol, beta-amino
PubChem CID 92466
SMILES NC(CO)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Phenylglycinol
Punto de fusión 53.0°C to 58.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 261.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(NH2)CH2OH
Índice de refracción 1.5484
Cantidad 5 g
Beilstein 13,IV,1835
Nombre IUPAC 2-amino-2-feniletan-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-2-Phenylglycinol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.