Learn More
DL-2-fenilglicina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11498960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498960 25 g 25 g
11444617 100 g 100 g
11454617 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498960 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21129.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2835-06-5
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00064402
ChEBI CHEBI:55484
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Phenylglycine
Punto de fusión ∼290°C (sublimation)
Beilstein 3197862
Índice Merck 14,7291
Sinónimo 2-phenylglycine, dl-2-phenylglycine, dl-alpha-phenylglycine, dl-phenylglycine, l-phenylglycine, amino phenyl acetic acid, amino-phenyl-acetic acid, alpha-phenylglycine, alpha-aminophenylacetic acid, aminophenylacetic acid
Clave InChI ZGUNAGUHMKGQNY-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)N
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-2-fenilacético
Cantidad 25 g
PubChem CID 3866
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 98%