Learn More
DL-2-Fenilglicinamida, TRC
Código de producto. 30425158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425158 1 g
30411049 50 mg
30409738 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425158 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3271051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 700-63-0
Fórmula molecular C8H10N2O
Peso molecular (g/mol) 150.18
Sinónimo (±)-alpha-Aminobenzeneacetamide, 2-Amino-2-phenylacetamide, DL-Phenylglycinamide, DL-Phenylglycine Amide, DL-alpha-Phenylglycine Amide, NSC 47695, alpha-Amino-alpha-phenylacetamide
Nombre IUPAC 2-amino-2-fenilacetamida
SMILES NC(C(=O)N)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Phenylglycinamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H2,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0793