Learn More
DL-2-Fenilglicinamida, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | DL-2-Phenylglycinamide |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H2,10,11) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0793 |