Learn More
DL-2-octanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10795221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10795221 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10183510 5 mL Glass bottle 5 ml
10071390 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10155253 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10795221 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129410010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-96-6 | C8H18O | 130.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-96-6
Número MDL MFCD00004591
Clave InChI SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
PubChem CID 20083
ChEBI CHEBI:37869
Nombre IUPAC octan-2-ol
SMILES CCCCCCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Octanol
Punto de fusión -38°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 174°C to 181°C
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H18O
Fórmula lineal CH3(CH2)5CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4250 to 1.427
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 419
Fieser 01,109
Índice Merck 15, 6841
Gravedad específica 0.81
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in most organic solvents
Peso molecular (g/mol) 130.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-2-Octanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1