Learn More
DL-2-octanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10071390 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10071390 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10183510 5 mL Glass bottle 5 ml
10795221 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10155253 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10071390 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129411000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-96-6 | C8H18O | 130.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-96-6
Número MDL MFCD00004591
Clave InChI SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
PubChem CID 20083
ChEBI CHEBI:37869
Nombre IUPAC octan-2-ol
SMILES CCCCCCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Octanol
Punto de fusión -38°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 174°C to 181°C
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H18O
Fórmula lineal CH3(CH2)5CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4250 to 1.427
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 419
Fieser 01,109
Índice Merck 15, 6841
Gravedad específica 0.81
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in most organic solvents
Peso molecular (g/mol) 130.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-2-Octanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1