Learn More
Cloruro de DL-2-metilbutirilo, 98%
Código de producto. 10741252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10741252 100 g Frasco de vidrio 100 g
10463385 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10095263 5 g Frasco de vidrio 5 g
10351111 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10741252 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414151000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57526-28-0 | C₃H₃ClO | 120,58 g / mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57526-28-0
Fórmula molecular C5H9ClO
Peso molecular (g/mol) 120.58
Número MDL MFCD00041726
Clave InChI XRPVXVRWIDOORM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylbutyryl chloride, dl-2-methylbutyryl chloride, butanoyl chloride, 2-methyl, ethylmethylacetylchloride, dl-2-methyl-butyryl chloride, rs-2-methylbutyryl chloride, 2-methyl-butyryl chloride, #, +-2-methyl butanoyl chloride
PubChem CID 93697
Nombre IUPAC cloruro de 2-metilbutanoilo
SMILES CCC(C)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Methylbutyryl chloride
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 116°C to 118°C
Temperatura de inflamación 20°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH(CH3)COCl
Índice de refracción 1.4160 to 1.418
Cantidad 100 g
Gravedad específica 0.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.58
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación