Learn More
Ácido DL-2-metilbutírico, TRC
Product Code. 30474543
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Unit Size:
25 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30474543 25 g 25 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30474543 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM29486525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Methylbutyric acid
CAS 116-53-0
Fórmula molecular C5 H10 O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Methylbutyric Acid, Butanoic acid, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methylbutanoic acid (ACI), Butyric acid, 2-methyl- (6CI, 8CI), Butyric acid, α-methyl- (3CI), (±)-2-Methylbutanoic acid, (±)-2-Methylbutyric acid, (±)-Methylethylacetic acid, (±)-α-Methylbutyric acid, 2-Ethylpropanoic acid, 2-Methyl-n-butyric acid, 2-Methylbutyric acid, DL-2-Methylbutanoic acid, DL-2-Methylbutyric acid, DL-α-Methylbutyric acid, Active valeric acid, Ethylmethylacetic acid, Hydroangelic acid, Methylethylacetic acid, NSC 7304, α-Methyl-n-butyric acid, α-Methylbutyric acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
SMILES CCC(C)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-metilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 102.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0681