Learn More
DL-2-Metil-1-butanol, 98%
Código de producto. 10183300 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
25 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10183300 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10646362 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10051730 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10245870 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10183300 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 158270025
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 137-32-6 | C5H12O | 88,15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 137-32-6
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00004743
Clave InChI QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1-butanol, active amyl alcohol, 1-butanol, 2-methyl, 2-methylbutanol, sec-butylcarbinol, dl-2-methyl-1-butanol, 2-methyl-n-butanol, 2-methylbutyl alcohol, 2-methyl butanol-1, primary active amyl alcohol
PubChem CID 8723
ChEBI CHEBI:48945
Nombre IUPAC 2-metilbutan-1-ol
SMILES CCC(C)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material DL-2-Methyl-1-butanol
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -70.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 130.0°C
Temperatura de inflamación 43°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CH(CH3)CH2OH
Índice de refracción 1.4090 to 1.4110
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, 388
Índice Merck 15, 6104
Gravedad específica 0.81
Información de solubilidad Solubility in water: 3.6g/100mL (30°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in most organic solvents
Viscosidad 5.1 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
RU– Solo para uso en investigación