Learn More
Sal sódica de ácido DL-2-hidroxibutírico, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11345229 5 g 5 g
11335229 1 g 1 g
11355229 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11345229 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18636.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5094-24-6 | C4H7NaO3 | 126.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5094-24-6
Fórmula molecular C4H7NaO3
Peso molecular (g/mol) 126.09
Número MDL MFCD00004565
Clave InChI MOSCXNXKSOHVSQ-UHFFFAOYNA-M
Sinónimo sodium 2-hydroxybutanoate, sodium 2-hydroxybutyrate, sodium dl-2-hydroxybutyrate, 2-hydroxybutyric acid sodium salt, dl-2-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium hydroxybutyrate, acmc-1btqj, sodium, a-hydroxybutyrate, sodium 2-oxidanylbutanoate, sodiumdl-2-hydroxybutyrate
PubChem CID 23663641
Nombre IUPAC Sodio; 2-hidroxibutanoato
SMILES [Na+].CCC(O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Hydroxybutyric acid sodium salt
Punto de fusión 153°C to 157°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4825104
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.09
Porcentaje de pureza ≥97%