Learn More
Ácido DL-2-bromopropiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10647442 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10647442 250 g Frasco de vidrio 250 g
10192750 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10237553 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10647442 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107352500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 598-72-1 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-72-1
Fórmula molecular C3H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 152.98
Número MDL MFCD00004211,MFCD00145205
Clave InChI MONMFXREYOKQTI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-bromopropionic acid, propanoic acid, 2-bromo, dl-2-bromopropionic, propionic acid, 2-bromo, alpha-bromopropionic acid, dl-2-bromopropionic acid, 2-bromo-propionic acid, .alpha.-bromopropionic acid, propanoic acid, bromo, propanoicacid, 2-bromo
PubChem CID 11729
Nombre IUPAC Ácido 2-bromopropiónico
SMILES CC(Br)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Bromopropionic acid
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6500g/mL
Punto de ebullición 203°C
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(Br)CO2H
Índice de refracción 1.4740 to 1.476
Cantidad 250 g
Beilstein 02, 254
Gravedad específica 1.65
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.98
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-2-Bromopropionic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.