Learn More
DL-2-Bromohexanoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10581851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
10581851 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 10581851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 222121000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Bromohexanoic acid
Nombre de nota 97%
CAS 616-05-7
Punto de fusión 4°C
Color Marrón
Densidad 1.3700g/mL
Punto de ebullición 136°C to 138°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H11BrO2
Fórmula lineal CH3(CH2)3CH(Br)CO2H
Índice de refracción 1.4710 to 1.475
Número MDL MFCD00004218
Cantidad 100 mL
Beilstein 02, 325
Índice Merck 15, 1422
Gravedad específica 1.37
Sinónimo 2-bromocaproic acid, dl-2-bromohexanoic acid, hexanoic acid, 2-bromo, alpha-bromohexanoic acid, alpha-bromo-n-caproic acid, .alpha.-bromo-n-caproic acid, 2-bromo-hexanoic acid, .alpha.-bromocaproic acid, .alpha.-bromohexanoic acid, 2-bromo-n-hexanoic acid
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Clave InChI HZTPKMIMXLTOSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC(C(=O)O)Br
Nombre IUPAC ácido 2-bromohexanoico
Peso molecular (g/mol) 195.06
PubChem CID 12013
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.06
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-2-Bromohexanoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.