Specifications
| Nombre del producto químico o material | DL-2-Benzylserine |
| Nombre de nota | 97% |
| Punto de fusión | 245°C to 263°C |
| Color | Beige a marrón |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 10 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble in water |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.22 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- DL-2-Benzylserine
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.