Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-2-bencilserina, 97 %
Código de producto. 10420052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10420052 1 g Frasco de vidrio 1 g
10736623 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10420052 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 339780010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4740-47-0 | C10H13NO3 | 195.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4740-47-0
Fórmula molecular C10H13NO3
Peso molecular (g/mol) 195.22
Número MDL MFCD01863305
Clave InChI ZMNNAJIBOJDHAF-JTQLQIEISA-N
Sinónimo dl-2-benzylserine, 2-amino-3-hydroxy-2-benzylpropanoic acid, alpha-benzyl-dl-serine
PubChem CID 7010088
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-2-bencil-3-hidroxipropanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(CO)(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Benzylserine
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 245°C to 263°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-2-Benzylserine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.