Learn More
Hidrato de ácido DL-2-aminosuccinámico, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10603465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10603465 100 g 100 g
10421843 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10603465 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01192FA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 3130-87-8
Fórmula molecular C4H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 132.12
Número MDL MFCD00151039,MFCD00008036,MFCD00064400
Clave InChI DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-asparagine, asparagin, asparagine, dl, 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid, wln: zv1yzvq, h-dl-asn-oh, asparagine #, l-+-asparagine, l-.beta.-asparagine, asparagina
PubChem CID 522362
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-carbamilbutanoico
SMILES NC(CC(N)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Aminosuccinamic acid hydrate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.14
Porcentaje de pureza 97%