Learn More
Ácido DL-2-aminocaprílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-2-Aminocaprylic Acid |
| CAS | 644-90-6 |
| Fórmula molecular | C8H17NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Amino-Octanoic Acid, (±)-2-Amino-Octanoic Acid, (±)-2-Aminocaprylic Acid, (±)-2-Aminooctanoic Acid, (±)-alpha-Aminocaprylic Acid, 2-Amino-DL-caprylic Acid, 2-Aminooctanoic Acid, DL-2-Aminocaprylic Acid, DL-2-Aminooctanoic Acid, DL-alpha-Aminocaprylic Acid, DL-alpha-Aminooctanoic Acid, NSC 123023, NSC 20147, alpha-Aminocaprylic Acid, alpha-Aminooctanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17NO2/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h7H,2-6,9H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CCCCCCC(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-aminooctanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 159.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.1259 |