Learn More
Ácido DL-2-aminobutírico, TRC
Código de producto. 30327717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30327717 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30327717 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6143201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-aminobutyric acid
CAS 2835-81-6
Fórmula molecular C4H9NO2
Cantidad 1 g
Sinónimo Butanoic acid, 2-amino-, Butanoic acid, 2-amino-, (±)-, Butyric acid, 2-amino-, DL- (8CI), Butyric acid, 2-amino-, dl- (5CI), Butyric acid, α-amino- (3CI), 2-Aminobutanoic acid, (±)-2-Aminobutanoic acid, (±)-2-Aminobutyric acid, (±)-α-Aminobutyric acid, 2-Amino-butyric acid, 2-Amino-n-butyric acid, 2-Aminobutyric acid, 2-Azaniumylbutanoate, AABA, Butyrine, DL-2-Amino-n-butyric acid, DL-2-Aminobutanoic acid, DL-2-Aminobutyric acid, DL-Butyrine, DL-Ethylglycine, DL-α-Amino-n-butyric acid, DL-α-Aminobutanoic acid, DL-α-Aminobutyric acid, Homoalanine, NSC 3251, dl-α-Amino-n-butyric acid, α-Amino-n-butyric acid, α-Aminobutanoic acid, α-Aminobutyric acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
SMILES CCC(N)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido 2-aminobutanoico
Peso molecular (g/mol) 103.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.0633