Learn More
Clorhidrato de éster metílico del ácido DL-2-aminobutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-2-Aminobutyric Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 7682-18-0 |
| Fórmula molecular | C5H12ClNO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Aminobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, DL-Methyl 2-Aminobutanoate Hydrochloride, DL-alpha-Aminobutyric alphacid μethyl epsilonster etaydrochloride, Methyl 2-alphaminobutanoate etaydrochloride, Methyl 2-alphaminobutyrate etaydrochloride, Methyl DL-2-alphaminobutyrate hydrochloride, Methyl alpha-alphaminobutyrate etaydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-4(6)5(7)8-2;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCC(N)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil 2-aminobutanoato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 153.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0557 |