Learn More
Ácido DL-2-aminobutírico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925341 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11925341 25 g Frasco de vidrio 25 g
11935341 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11925341 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 172090250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2835-81-6 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2835-81-6
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.12
Clave InChI QWCKQJZIFLGMSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-2-aminobutyric acid, 2-aminobutyric acid, alpha-aminobutyric acid, butanoic acid, 2-amino, butyrine, dl-2-amino-n-butyric acid, h-dl-abu-oh, aaba, dl-alpha-amino-n-butyric acid, alpha-amino-n-butyric acid
PubChem CID 6657
ChEBI CHEBI:35621
Nombre IUPAC ácido 2-aminobutanoico
SMILES CCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Aminobutyric acid
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 291.0°C to 293.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CH(NH2)CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 04,408
Índice Merck 15,423
Información de solubilidad Solubility in water: 210g/L (25 c). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol,insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-2-Aminobutyric Acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-2-Aminobutyric Acid