Learn More
Ácido DL-2-aminobutírico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382336
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382336 100 g 100 g
11372336 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06035.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2835-81-6 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2835-81-6
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.121
Número MDL MFCD00008093
Clave InChI QWCKQJZIFLGMSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-2-aminobutyric acid, 2-aminobutyric acid, alpha-aminobutyric acid, butanoic acid, 2-amino, butyrine, dl-2-amino-n-butyric acid, h-dl-abu-oh, aaba, dl-alpha-amino-n-butyric acid, alpha-amino-n-butyric acid
PubChem CID 6657
ChEBI CHEBI:35621
Nombre IUPAC 2-ácido aminobutanoico
SMILES CCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Aminobutyric acid
Punto de fusión ∽291°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 635889
Índice Merck 14,428
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 99%