Learn More
Ácido DL-2-aminobutírico-2,3,3,4,4,4-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminobutanoic-2,3,3,4,4,4-D6 Acid |
| CAS | 350820-17-6 |
| Fórmula molecular | C4H3D6NO2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Butanoic-2,3,3,4,4,4-d6 acid, 2-amino- (9CI), 2-Aminobutanoic-2,3,3,4,4,4-d6 acid, DL-2-Aminobutyric acid-d6, DL-Butyrine-d6, DL-Ethylglycine-d6, DL-Homoalanine-d6, DL-α-Aminobutyric acid-d6, 2-Aminobutanoic acid-d6, 2-Aminobutanoic-2,3,3,4,4,4-D6 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/i1D3,2D2,3D |
| SMILES | O=C(O)C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido DL-2-aminobutírico-2,3,3,4,4,4-d6 |
| Peso molecular (g/mol) | 109.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.1 |