Learn More
Ácido DL-2-aminoadípico, 99 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955381 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11955381 1 g 1 GR
11965381 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11955381 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441790010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 542-32-5 | C6H11NO4 | 161.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 542-32-5
Fórmula molecular C6H11NO4
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00063119,MFCD00063118
Clave InChI OYIFNHCXNCRBQI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-2-aminoadipic acid, aminoadipic acid, alpha-aminoadipic acid, 2-aminoadipic acid, dl-alpha-aminoadipic acid, 2-aminoadipate, alpha-aminoadipate, hexanedioic acid, 2-amino, 2-amino-hexanedioic acid, dl-2-aminohexanedioic acid
PubChem CID 469
ChEBI CHEBI:37024
Nombre IUPAC ácido 2-aminohexanodioico
SMILES NC(CCCC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Aminoadipic acid
Punto de fusión 176.0°C to 177.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,41
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o polvo cristalino