Learn More
Ácido DL-2-aminoadípico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313336 1 g 1 g
11323336 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12717.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 542-32-5 | C6H11NO4 | 161.16 g/mol
DL-2-Aminoadipic acid is a labeled amino acid which is used in chemical research and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido DL-2-aminoadípico es un aminoácido etiquetado que se utiliza en investigación química y como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (2,2 mg/ml a 20 °C), 1 M HCl (50 mg/ml), etanol (ligeramente), éter (ligeramente) y al 80 % de ácido fórmico (25 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 a 8 °C. Mantener en un lugar seco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 542-32-5
Fórmula molecular C6H11NO4
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00063119,MFCD00063118
Clave InChI OYIFNHCXNCRBQI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-2-aminoadipic acid, aminoadipic acid, alpha-aminoadipic acid, 2-aminoadipic acid, dl-alpha-aminoadipic acid, 2-aminoadipate, alpha-aminoadipate, hexanedioic acid, 2-amino, 2-amino-hexanedioic acid, dl-2-aminohexanedioic acid
PubChem CID 469
ChEBI CHEBI:37024
Nombre IUPAC ácido 2-aminohexanodioico
SMILES NC(CCCC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Aminoadipic acid
Punto de fusión 196°C to 198°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1773077
Índice Merck 14,416
Información de solubilidad Soluble in water (2.2mg/ml at 20°C),1 M HCl (50mg/ml),ethanol (slightly),ether (slightly),and 80% formic acid (25mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 98%