Learn More
Ácido DL-2-amino-4-fosfonobutírico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378616
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378616 250 mg 250 miligramos
11368616 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17671.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 20263-07-4 | C4H10NO5P | 183.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20263-07-4
Fórmula molecular C4H10NO5P
Peso molecular (g/mol) 183.10
Número MDL MFCD00013999
Clave InChI DDOQBQRIEWHWBT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-amino-4-phosphonobutyric acid, dl-ap4, dl-2-amino-4-phosphonobutyric acid, butanoic acid, 2-amino-4-phosphono, +/--2-amino-4-phosphonobutyric acid, butyric acid, 2-amino-4-phosphono, 2-amino-4-phosphono-butyric acid, l-2-amino-4-phosphonobutyrate, l-apb, abu p
PubChem CID 2207
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4-fosfonobutanoico
SMILES NC(CCP(O)(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Amino-4-phosphonobutyric acid
Punto de fusión 225°C to 228°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 2093908
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.1
Porcentaje de pureza 95%